Salpeterzuur 10 mol/l (10 N), Titripur® volumetrische oplossing, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00630.1000EA 101 EUR
1.00630.1000
Salpeterzuur 10 mol/l (10 N), Titripur® volumetrische oplossing, Supelco®
Salpeterzuur
Formule: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Kookpunt: 120 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: -28 °C
Dichtheid: 1,38 g/cm3 (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011349
CAS nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Order Now
Specification Test Results
Assay (HNO₃) 48.0 - 50.0 %