Salpeterzuur solution_standardised 1.0 N
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Nitric acid solution
35624.AP 35624.K2
35624.APEA 39.2 EUR
35624.AP 35624.K2
Salpeterzuur solution_standardised 1.0 N
Salpeterzuur
CAS No.: 7697-37-2 Molecular Formula: HNO3 Formula Weight: 63.01 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless UN No.: 3264 MDL No.: MFCD00011349
Formule: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Kookpunt: 87
Smeltpunt: -42
Dichtheid: 1.035 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011349
CAS nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 3264
ADR: 8 III
Merck Index: 13,06610