Salpeterzuur 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM volumetrische oplossing
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
30065.291EA 27.3 EUR
30065.291
Salpeterzuur 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM volumetrische oplossing
Salpeterzuur
Formule: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Dichtheid: 1,035 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011349
CAS nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Order Now
Specification Test Results
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed