Pasteurpipetten, Corning®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
7095B-NMR 7095D-5X 7095D-9
612-5198EA 116.99 EUR
612-5198 612-5199 612-5200
Pasteurpipetten, Corning®
Pipetten Pasteur-/transferpipetten
Natronkalkglas of borosilicaatglas.
  • Eenmalig gebruik elimineert het gevaar op kruiscontaminatie van waardevolle monsters of laboratoriumreagentia
  • Uitgerust met een versmalling één inch van de bovenkant om het gebruik met wattenprop te vereenvoudigen
  • Beschikbaar in handige bulkverpakkingen
Deze pasteurpipetten voor eenmalig gebruik zijn ideaal voor snel niet-volumetrische overdracht bij onderzoeken in de bacteriologie, immunologie, hematologie en serologie, maar ook bij procedures in bloedbanken en in de klinische chemie.