Dekglaasjes voor objectglaasjes
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
470045 470050 470055 470060 470816 470819 470820
BRND470045EA 63.5 EUR
BRND470045 BRND470050 BRND470055 BRND470060 BRND470816 BRND470819 BRND470820
Dekglaasjes voor objectglaasjes
Dekglaasjes
Deze dekglaasjes zijn vervaardigd van helder borosilicaatglas, hydrolytisch klasse 1, met uitstekende chemische bestendigheid.
  • Automatische productie gegarandeerde kant-en-klare kwaliteit
  • Schoon, stof- en vetvrij
  • Vervormingsvrij
Vlakheid binnen: ±3 µm
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable