Doekjes, vooraf bevochtigd, WYPALL*
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
7772 7775 7776
115-1559EA 285 EUR
115-1559 115-1560 115-1561
Doekjes, vooraf bevochtigd, WYPALL*
Schoonmaakdoekjes Doekjes en handdoeken voor eenmalig gebruik Vochtige doekjes
Vervaardigd uit geïmpregneerd gestructureerd polypropyleen, de watervrije WYPALL*-reinigingsdoekjes zijn speciaal ontwikkeld en ontworpen voor een efficiënte intensieve reiniging van werktuigen en machineonderdelen. Dankzij de d-limoneenvrije formule verwijderen de doekjes vervuiling met gemak. De combinatie van vochtinbrengde lotion met een speciaal ontwikkelde stof zorgt er ook voor dat de handen schoon en in optimale conditie zijn na gebruik.
  • Geleverd in een draagbare, afsluitbare dispenser
  • Absorberende laag absorbeert en houdt het vuil vast, wat ervoor zorgt dat de handen schoon blijven
  • Geavanceerd reinigingsmiddel: Geen behoefte aan gels, vodden, zeep of water