Natriumhydroxide 2 mol/l (2 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetrische oplossing
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
98108.290EA 36.4 EUR
98108.290 98108.360 98108.400
Natriumhydroxide 2 mol/l (2 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetrische oplossing
Natriumhydroxide
Formule: NaOH
Kookpunt: 109 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,078 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003548
CAS nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Specification Test Results
NIST traceable Confirmed
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 1.996 - 2.004 mol/l