Natriumthiosufaat 0.1 M Na2S2O3 (0.1N) in aqueous solution Reag. Ph. Eur. volumetrische oplossing, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
35245-1L
35245-10L-VP
35245-5L-VP
35245-6X1L
35245-1LEA
41.7
EUR
35245-1L
35245-10L-VP
35245-5L-VP
35245-6X1L
Natriumthiosufaat 0.1 M Na2S2O3 (0.1N) in aqueous solution Reag. Ph. Eur. volumetrische oplossing, Fluka™
Natriumthiosufaat
Formule:
Na₂S₂O₃ Kookpunt: 100 °C (1,013 hPa) Dichtheid: 1,0 g/cm³ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003499 CAS nummer: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 |
Specification Test Results
Factor | 0.999 - 1.001 |