Natriumthiosufaat 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
31553.294EA
17.6
EUR
31553.294
31553.363
31553.408
Natriumthiosufaat 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Natriumthiosufaat
Formule:
Na₂S₂O₃ MW: 158.11 g/mol Kookpunt: 100 Smeltpunt: 48 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003499 CAS nummer: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 Merck Index: 12,08844 |
Specification Test Results
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.0998 - 0.1002 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |