Natriumthiosufaat 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
K022.1 K022.2
ROTHK022.1EA 23.9 EUR
ROTHK022.1 ROTHK022.2
Natriumthiosufaat 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution
Natriumthiosufaat
Formule: Na₂S₂O₃
MW: 158.11 g/mol
Kookpunt: 100
Smeltpunt: 48
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003499
CAS nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844