Natriumthiosufaat 1 M Na2S2O3 (1N) volumetric solution, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
35244-1L 35244-6X1L
35244-1LEA 56.7 EUR
35244-1L 35244-6X1L
Natriumthiosufaat 1 M Na2S2O3 (1N) volumetric solution, Fluka™
Natriumthiosufaat
Formule: Na₂S₂O₃
MW: 158.11 g/mol
Kookpunt: 100 °C (1.013 hPa)
Smeltpunt: 48
Dichtheid: 1.120 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003499
CAS nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Order Now
Specification Test Results
Factor 0.999 - 1.001