Zwavelzuur 0.02 mol/l (0.04 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30146.291EA
27.4
EUR
30146.291
30146.400
Zwavelzuur 0.02 mol/l (0.04 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Zwavelzuur
Formule:
H₂SO₄ Dichtheid: 1,004 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00064589 CAS nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 2796 ADR: 8,II |
Specification Test Results
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.01996 - 0.02004 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |