Zwavelzuur solution_standard 0.05 mol/l (0.1 N) water
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
124230010 124230025
ACRO124230010EA 46.4 EUR
ACRO124230010 ACRO124230025
Zwavelzuur solution_standard 0.05 mol/l (0.1 N) water
Zwavelzuur
Formule: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Kookpunt: 330
Smeltpunt: 10.38
Dichtheid: 1.005 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.0998 to 0.1002 N (20°C)
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Residue after evaporation ≤0.001 %