Zwavelzuur 0.1 mol/l (0.2 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30145.297EA 17.9 EUR
30145.297 30145.402
Zwavelzuur 0.1 mol/l (0.2 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Zwavelzuur
Formule: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Kookpunt: 330
Smeltpunt: 10.38
Dichtheid: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II
Order Now
Specification Test Results
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed