Zwavelzuur 0.5 M H2SO4 (1.0N) aqueous solution 99,9 Reag. Ph. Eur. Volumetric, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
35354-1L
35354-10L-VP
35354-2.5L
35354-6X1L
35354-5L-VP
35354-1LEA
38.8
EUR
35354-1L
35354-10L-VP
35354-2.5L
35354-6X1L
35354-5L-VP
Zwavelzuur 0.5 M H2SO4 (1.0N) aqueous solution 99,9 Reag. Ph. Eur. Volumetric, Fluka™
Zwavelzuur
Formule:
H₂SO₄ MW: 98.08 g/mol Kookpunt: 100 °C (1.013 hPa) Smeltpunt: <0 °C Dichtheid: 1.030 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00064589 CAS nummer: 7664-93-9 EINECS: 203-755-4 UN: 3264 ADR: 8 III |
Specification Test Results
Factor | 0.999 - 1.001 |
BAM/EMPA reference material | effective |
BAM/EMPA Certificate Number | effective |
Traceable to NIST SRM | effective |