D-(+)-Camphor 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
227841000 227845000
ACRO227841000EA 75.3 EUR
ACRO227841000 ACRO227845000
D-(+)-Camphor 97%
D-(+)-Camphor
Formule: C₁₀H₁₆O
Kookpunt: 408 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 176…180 °C
Dichtheid: 0,992 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064149
CAS nummer: 464-49-3
EINECS: 207-355-2
UN: 2717
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01739
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 174 to 179 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +41° to +44° (20 °C, 589 nm) (c=10, alcohol)