Zwavelzuur 2 mol/l (4 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
198156FEA 170 EUR
198156F 198154D
Zwavelzuur 2 mol/l (4 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Zwavelzuur
Formule: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Kookpunt: 330
Smeltpunt: 10.38
Dichtheid: 1.146 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II
Order Now
Specification Test Results
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 1.998 - 2.002 mol/l
NIST traceable Confirmed