D-(+)-Camphor
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
ROTH6155.1EA 259 EUR
ROTH6155.1
D-(+)-Camphor
D-(+)-Camphor
Formule: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Kookpunt: 408 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 174…175 °C
Dichtheid: 0,992 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064149
CAS nummer: 464-49-3
EINECS: 207-355-2
UN: 2717
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01739