Zwavelzuur 4 mol/l (8 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric, COD_determination_NFT 90-101
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
30148.297EA 28.8 EUR
30148.297 30148.320
Zwavelzuur 4 mol/l (8 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric, COD_determination_NFT 90-101
Zwavelzuur
Formule: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Kookpunt: 330
Smeltpunt: 10.38
Dichtheid: 1.84
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II
Order Now
Specification Test Results
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 3.992 - 4.008 mol/l
Chemical oxygen demand (COD) Passes test
NIST traceable Confirmed