(S)-(-)-p-Mentha-1,8-dieen, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ100
62128-1ML 62128-5ML
62128-1MLEA 45.7 EUR
62128-1ML 62128-5ML
(S)-(-)-p-Mentha-1,8-dieen, Supelco®
(S)-(-)-p-Mentha-1,8-dieen
Formule: C₁₀H₁₆
Kookpunt: 175 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –74 °C
Dichtheid: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 43 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001558
CAS nummer: 5989-54-8
EINECS: 227-815-6
UN: 2052
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05515
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=925593852eaaa99e409db79716af7534bbb3f96e&vid=5d7cea0c73faf38c4a26b1dd60ffc962e4f141f9&prid=web&clid=SAPDAM