Zilvernitraat 0.05 mol/l (0.05 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
30475.297EA 92.6 EUR
30475.297 30475.322
Zilvernitraat 0.05 mol/l (0.05 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Zilvernitraat
Formule: AgNO₃
Dichtheid: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003414
CAS nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0499 - 0.0501 mol/l
NIST traceable Confirmed