Zilvernitraat standard solution 0.1 mol/l (0.1 N) in water
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
124250010
124250050
ACRO124250010EA
104
EUR
ACRO124250010
ACRO124250050
Zilvernitraat standard solution 0.1 mol/l (0.1 N) in water
Zilvernitraat
Formule:
AgNO₃ Dichtheid: 1,015 g/cm³ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003414 CAS nummer: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN: 3264 ADR: 8,III |
|
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless Solution |
Strength | 0.0998 to 0.1002 N (20°C) |