Zilvernitraat 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution volumetric solution
Leverancier: REAGECON
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
N20100W N20100F N20100H
REGEN20100WEA 301 EUR
REGEN20100W REGEN20100F REGEN20100H
Zilvernitraat 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution volumetric solution
Zilvernitraat
Formule: AgNO₃
MW: 169.87 g/mol
Kookpunt: 444
Smeltpunt: 210
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003414
CAS nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM