Sodium carbonate decahydrate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Soda
8566.1 8566.2 8566.3
ROTH8566.1EA 0 EUR
ROTH8566.1 ROTH8566.2 ROTH8566.3
Sodium carbonate decahydrate
Sodium carbonate decahydrate
Formule: Na₂CO₃·10H₂O
MW: 286.14 g/mol
Smeltpunt: 33
Dichtheid: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149178
CAS nummer: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8