Sodium carbonate decahydrate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
K303.1 K303.2
ROTHK303.1EA 94.9 EUR
ROTHK303.1 ROTHK303.2
Sodium carbonate decahydrate
Sodium carbonate decahydrate
Formule: Na₂CO₃·10H₂O
Smeltpunt: 33 °C
Dichtheid: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149178
CAS nummer: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8