Natriumdichromaat dihydraat ≥99%, Reagent Grade
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
12611.22
12611.36
12611.A3
12611.22EA
28.2
EUR
12611.22
12611.36
12611.A3
Natriumdichromaat dihydraat ≥99%, Reagent Grade
Natriumdichromaat dihydraat
CAS No.: 7789-12-0
Molecular Formula: Cr2Na2O7.2H2O
Formula Weight: 298.00 (261.97anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.348
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red
Odour: Odourless
Melting Point: 100° -2H2O
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,8609
UN No.: 3087
MDL No.: MFCD00149166
Formule:
Na₂Cr₂O₇·2H₂O MW: 298.00 g/mol (261.97 anhy) Smeltpunt: 100 °C (-2H₂O) Dichtheid: 2.348 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00149166 CAS nummer: 7789-12-0 EINECS: 234-190-3 UN: 3087 ADR: 5.1 II Merck Index: 14,8609 |