Natriumdichromaat dihydraat 99.5-100.5% ACS
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
36692.22 36692.36 36692.A3 36692.PG
36692.22EA 40.7 EUR
36692.22 36692.36 36692.A3 36692.PG
Natriumdichromaat dihydraat 99.5-100.5% ACS
Natriumdichromaat dihydraat
Purity: 99.5-100.5% CAS No.: 7789-12-0 Molecular Formula: Cr2Na2O7.2H2O Formula Weight: 298.00 (261.97anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.348 Appearance: Red Odour: Odourless Melting Point: 100° -2H2O Merck Reference: 14,8609 UN No.: 3087 MDL No.: MFCD00149166
Formule: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
MW: 298.00 g/mol (261.97 anhy)
Smeltpunt: 100 °C (-2H₂O)
Dichtheid: 2.348
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149166
CAS nummer: 7789-12-0
EINECS: 234-190-3
UN: 3087
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,8609