Natriumdichromaat dihydraat ≥99%, Purum, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
12266-1KG 12266-5KG
12266-1KGEA 201 EUR
12266-1KG 12266-5KG
Natriumdichromaat dihydraat ≥99%, Purum, Fluka™
Natriumdichromaat dihydraat
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
MW: 298.00 g/mol (261.97 anhy)
Kookpunt: Dec. (on heating)
Smeltpunt: 357 °C (anhydr.)
Dichtheid: 2.52 g/cm³ (13 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149166
CAS nummer: 7789-12-0
EINECS: 234-190-3
UN: 3086
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,08754
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 99 %
Chloride (Cl) Max. 0.05 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.5 %