Natriumdichromaat dihydraat, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06336.0250 1.06336.1000
1.06336.0250EA 107 EUR
1.06336.0250 1.06336.1000
Natriumdichromaat dihydraat, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Natriumdichromaat dihydraat
Formule: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
MW: 298.00 g/mol (261.97 anhy)
Smeltpunt: 356.7
Dichtheid: 2.35 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149166
CAS nummer: 7789-12-0
EINECS: 234-190-3
UN: 3086
ADR: 6.1 (5.1) II
Merck Index: 12,08754
Order Now
Specification Test Results
Solubility 731.8 g/l (20 °C)
Melting Point 356.7 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 298.00 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Boiling Point 400 °C (decomposition)
Density 2.35 g/cm3 (20 °C)
pH 3.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials