Lithium hydroxide monohydrate (≥56,5% LiOH)
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
CAS No.: 1310-66-3
Molecular Formula: LiOH.H2O
Formula Weight: 41.96 (23.95anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.51
Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic
Merck Reference: 14,5534
UN No.: 2680
MDL No.: MFCD00149772
Formule:
LiOH·1H₂O Kookpunt: 920 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 462 °C Dichtheid: 1,51 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00149772 CAS nummer: 1310-66-3 EINECS: 215-183-4 UN: 2680 ADR: 8,II Merck Index: 14,5534 |