Lithium hydroxide monohydrate ≥98.5%, Purum, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
13020-1KG
13020-6X1KG
13020-1KGEA
234
EUR
13020-1KG
13020-6X1KG
Lithium hydroxide monohydrate ≥98.5%, Purum, Fluka™
Lithium hydroxide monohydrate
- ≥95% for general laboratory use.
Formule:
LiOH·1H₂O Kookpunt: 920 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 423 °C Dichtheid: 1,830 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00149772 CAS nummer: 1310-66-3 EINECS: 215-183-4 UN: 2680 ADR: 8,II Merck Index: 13,05556 |
Specification Test Results
Assay | Min. 98.5 % |
Assay of Li₂CO₃ | Max. 1 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.05 % |
Iron (Fe) | Max. 0.001 % |
Potassium (K) | Max. 0.02 % |
Sodium (Na) | Max. 0.02 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.05 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.05 % |