Lithium hydroxide monohydrate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
3997.2 3997.1
ROTH3997.2EA 0 EUR
ROTH3997.2 ROTH3997.1
Lithium hydroxide monohydrate
Lithium hydroxide monohydrate
Formule: LiOH·1H₂O
MW: 41.96 g/mol
Kookpunt: 920
Smeltpunt: 462
Dichtheid: 1.51 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149772
CAS nummer: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05556