Tetrasodium diphosphate decahydrate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 97+%
CAS No.: 13472-36-1
Molecular Formula: Na4O7P2.10H2O
Formula Weight: 446.06 (265.90anhy)
Odour: Odourless
pH: 9.5-10.5
Melting Point: 79.5°
Merck Reference: 14,9240
MDL No.: MFCD00149200
Formule:
Na₄P₂O₇·10H₂O Dichtheid: 1,82 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00149200 CAS nummer: 13472-36-1 EINECS: 231-767-1 Merck Index: 14,9240 |