Natrium-diwaterstoffosfaat-monohydraat, Millipore®
Leverancier: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
567549-1 567549-250
567549-1EA 293 EUR
567549-1 567549-250
Natrium-diwaterstoffosfaat-monohydraat, Millipore®
Natrium-diwaterstoffosfaat-monohydraat
Formule: NaH₂PO₄·H₂O
Smeltpunt: 100 °C
Dichtheid: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149208
CAS nummer: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
Merck Index: 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable