Natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat 99
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Phosphoric acid (sodium hydrate), Sodium phosphate monobasic dihydrate, Sodium dihydrogen orthophosphate dihydrate
A11316.0E A11316.36 A11316.22
A11316.0EEA 103 EUR
A11316.0E A11316.36 A11316.22
Natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat 99
Natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat
Purity: 99% CAS No.: 13472-35-0 Molecular Formula: H2NaO4P.2H2O Formula Weight: 156.01 (119.98anhy) Merck Reference: 14,8660 MDL No.: MFCD00149209
Formule: NaH₂PO₄·2H₂O
MW: 156.01 g/mol
Kookpunt: ∼650 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 60
Dichtheid: 1.910
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149209
CAS nummer: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
Bereik: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806