Natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat, EMSURE® Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Phosphoric acid (sodium hydrate), Sodium phosphate monobasic dihydrate, Sodium dihydrogen orthophosphate dihydrate
MQ300
1.06342.0250 1.06342.1000 1.06342.2500
1.06342.0250EA 28.9 EUR
1.06342.0250 1.06342.1000 1.06342.2500
Natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat, EMSURE® Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat
Formule: NaH₂PO₄·2H₂O
MW: 156.01 g/mol
Kookpunt: ∼650 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 60
Dichtheid: 1.91 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149209
CAS nummer: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
Bereik: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Order Now
Specification Test Results
Solubility 850 g/l (20 °C)
Melting Point 60 °C
Molar Mass 156.02 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 1.915 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 (12 g/l, H2O, 25 °C)