Natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
28011.291EA 31.5 EUR
28011.291 28011.360 28011.260 28011.460
Natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat
Formule: NaH₂PO₄·2H₂O
Kookpunt: < 650 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 60 °C
Dichtheid: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149209
CAS nummer: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
Bereik: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 98.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm