Sodium thiosulphate pentahydrate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
8649.1 8649.2
ROTH8649.1EA 0 EUR
ROTH8649.1 ROTH8649.2
Sodium thiosulphate pentahydrate
Sodium thiosulphate pentahydrate
Formule: Na₂S₂O₃.5H₂O
Smeltpunt: 48 °C
Dichtheid: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149186
CAS nummer: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844