Sodium thiosulphate pentahydrate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
P034.1 P034.2 P034.5
ROTHP034.1EA 25.5 EUR
ROTHP034.1 ROTHP034.2 ROTHP034.5
Sodium thiosulphate pentahydrate
Sodium thiosulphate pentahydrate
Formule: Na₂S₂O₃.5H₂O
Smeltpunt: 48 °C
Dichtheid: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149186
CAS nummer: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844