Sodium thiosulphate pentahydrate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
T109.1 T109.2
ROTHT109.1EA 61.5 EUR
ROTHT109.1 ROTHT109.2
Sodium thiosulphate pentahydrate
Sodium thiosulphate pentahydrate
Formule: Na₂S₂O₃.5H₂O
MW: 248.19 g/mol
Smeltpunt: 48
Dichtheid: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149186
CAS nummer: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844