Natriumsulfaat decahydraat ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A15702.0B A15702.0G A15702.0I
A15702.0BEA 52.3 EUR
A15702.0B A15702.0G A15702.0I
Natriumsulfaat decahydraat ≥99%
Natriumsulfaat 10 H2O
Purity: 99% CAS No.: 7727-73-3 Molecular Formula: Na2SO4.10H2O Formula Weight: 322.19 (142.04anhy) Odour: Odourless pH: 5.2-8.0 Melting Point: ca 32° Merck Reference: 14,8680 MDL No.: MFCD00149189
Formule: Na₂SO₄·10H₂O
MW: 322.2 g/mol
Kookpunt: 1429
Smeltpunt: ∼32 °C
Dichtheid: 1.460
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149189
CAS nummer: 7727-73-3
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 13,08755