Natriumsulfaat decahydraat, crystallised, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.06642.9025EA
0
EUR
1.06642.9025
1.06642.2500
1.06642.0001S
Natriumsulfaat decahydraat, crystallised, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Natriumsulfaat 10 H2O
Formule:
Na₂SO₄·10H₂O MW: 322,2 g/mol Kookpunt: 1429 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 32,4 °C Dichtheid: 1,464 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00149189 CAS nummer: 7727-73-3 EINECS: 231-820-9 Merck Index: 12,08829 |