Natriumsulfaat decahydraat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06648.1000
1.06648.9025
1.06648.1000EA
98
EUR
1.06648.1000
1.06648.9025
Natriumsulfaat decahydraat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Natriumsulfaat 10 H2O
Formule:
Na₂SO₄·10H₂O MW: 322.2 g/mol Kookpunt: 1429 Smeltpunt: 32.4 Dichtheid: 1.464 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00149189 CAS nummer: 7727-73-3 EINECS: 231-820-9 Merck Index: 13,08755 |
Specification Test Results
Solubility | 420 g/l (20 °C) |
Melting Point | 32.4 °C |
Molar Mass | 322.19 g/mol |
Bulk Density | 700 kg/m3 |
Density | 1.464 g/cm3 |
pH | 5 - 7.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (anhydrous substance) |