Sodium tungstate dihydrate, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06672.1000 1.06672.9025
1.06672.1000EA 385 EUR
1.06672.1000 1.06672.9025
Sodium tungstate dihydrate, Supelco®
Sodium tungstate dihydrate
Formule: Na₂WO₄·2H₂O
Smeltpunt: 100 °C
Dichtheid: 3,23 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149190
CAS nummer: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Merck Index: 12,08847