Barium chloride dihydrate, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01717.1000 1.01717.9050
1.01717.1000EA 76.7 EUR
1.01717.1000 1.01717.9050
Barium chloride dihydrate, Supelco®
Barium chloride dihydrate
Formule: BaCl₂·2H₂O
Kookpunt: 1560 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 960 °C
Dichtheid: 3,86 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149154
CAS nummer: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00971