1,8-Diiodooctane ≥97% stabilised
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Stabilisatie:
Stabilised with copper
A10867.14
A10867.18
A10867.30
A10867.09
A10867.14EA
148
EUR
A10867.14
A10867.18
A10867.30
A10867.09
1,8-Diiodooctane ≥97% stabilised
1,8-Diiodooctane
Stabilized with copper
Purity: 97+%
CAS No.: 24772-63-2
Molecular Formula: I(CH2)8I
Formula Weight: 366.03
Flash Point:
Formule:
C₈H₁₆I₂ Kookpunt: 167…169 °C (6 mmHg) Smeltpunt: 16…21 °C Dichtheid: 1,840 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001106 CAS nummer: 24772-63-2 EINECS: 246-456-6 |