Calciumnitraat tetrahydraat 99-103%, Puriss. p.a. ACS analytical reagent, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
31218-1KG 31218-500G 31218-5KG
31218-1KGEA 84.4 EUR
31218-1KG 31218-500G 31218-5KG
Calciumnitraat tetrahydraat 99-103%, Puriss. p.a. ACS analytical reagent, Fluka™
Calciumnitraat tetrahydraat
Formule: Ca(NO₃)₂·4H₂O
MW: 236.15 g/mol
Smeltpunt: 42 °C
Dichtheid: 1.820 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149604
CAS nummer: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
Merck Index: 13,01687
Order Now
Specification Test Results
Assay 99.0 - 103.0 %
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 7.0
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Barium (Ba) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.01 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Strontium (Sr) Max. 0.01 %
Heavy metals (ICP) ACS Max. 5 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %
Nitrite (NO₂) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) max. 0.002 %