Calciumnitraat tetrahydraat, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
MQ200
1.02120.5000 1.02120.9050
1.02120.5000EA 312 EUR
1.02120.5000 1.02120.9050
Calciumnitraat tetrahydraat, Supelco®
Calciumnitraat tetrahydraat
Formule: Ca(NO₃)₂·4H₂O
MW: 236.15 g/mol
Smeltpunt: ∼42 °C
Dichtheid: 1.86 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149604
CAS nummer: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,01687