1-Bromo-2-iodobenzene ≥98% stabilised
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Bromo-1-iodobenzene, 2-Bromoiodobenzene
A17020.06
A17020.14
A17020.22
A17020.06EA
32.9
EUR
A17020.06
A17020.14
A17020.22
1-Bromo-2-iodobenzene ≥98% stabilised
1-Bromo-2-iodobenzene
Stabilized with copper
Purity: 98+%
CAS No.: 583-55-1
Molecular Formula: C6H4BrI
Formula Weight: 282.91
Flash Point:
Formule:
C₆H₄BrI MW: 282.91 g/mol Kookpunt: 257 °C Smeltpunt: 9…10 °C Dichtheid: 2.256 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001030 CAS nummer: 583-55-1 EINECS: 209-508-9 |