Tin(II) chloride dihydrate, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Stannous chloride dihydrate
96527-250G 96527-50G
SUPL96527-250GEA 258 EUR
SUPL96527-250G SUPL96527-50G
Tin(II) chloride dihydrate, Supelco®
Tin(II) chloride dihydrate
Formule: SnCl₂·2H₂O
MW: 225.65 g/mol
Kookpunt: 623
Smeltpunt: 246
Dichtheid: 2.71 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149863
CAS nummer: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08861